MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDA8D8
Bide Pharmatech
6,8-Dibromo-2-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Synonyme(s) :
6,8-dibromo-2-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H4N4Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.93
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H4Br2N4/c1-3-9-6-5(8)10-4(7)2-12(6)11-3/h2H,1H3
Inchi Key
RRSNBXYGYCPJBV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid