MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDB232
Bide Pharmatech
6,7-Dimethyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
Synonyme(s) :
6,7-dimethyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-7-3-10-11(4-8(7)2)15-6-9(5-13)12(10)14/h3-6H,1-2H3
Inchi Key
XDRXIOAFMFRNOJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé