MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDB2FA
Bide Pharmatech
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H9O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.15
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-4-3-5(2)8-6(4)7(9)10/h3,8H,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
XQGVQRPSTODODM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid