MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDB30F
Bide Pharmatech
tert-Butyl 6-oxa-2,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
Synonyme(s) :
tert-butyl 6-oxa-2,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H22O3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.32
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-11(2,3)17-10(15)14-6-7-16-12(9-14)4-5-13-8-12/h13H,4-9H2,1-3H3
Inchi Key
VESCRSHLXRKQFF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Mot-clé