MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDB360
Bide Pharmatech
tert-Butyl (6-bromobenzo[d]isoxazol-3-yl)carbamate
Synonyme(s) :
tert-butyl (6-bromobenzo[d]isoxazol-3-yl)carbamate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H13O3N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.15
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O3/c1-12(2,3)17-11(16)14-10-8-5-4-7(13)6-9(8)18-15-10/h4-6H,1-3H3,(H,14,15,16)
Inchi Key
JGRNGGQZMWBZTG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid