MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDB374
Bide Pharmatech
Oxetan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Synonyme(s) :
1-(3-oxetanyl)hydrazine dihydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C3H10O1N2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.03
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C3H8N2O.2ClH/c4-5-3-1-6-2-3;;/h3,5H,1-2,4H2;2*1H
Inchi Key
VCIUOQVHKQLWNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé