MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDB59C
Bide Pharmatech
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid
Synonyme(s) :
4-(4-morpholinylmethyl)phenylboronic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H16O3N1B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.06
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H16BNO3/c14-12(15)11-3-1-10(2-4-11)9-13-5-7-16-8-6-13/h1-4,14-15H,5-9H2
Inchi Key
QPFDUULIDNELSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder - Particles / Colour: White - Slightly pale reddish yellow - Yellow
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé