MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDB6A4
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Synonyme(s) :
4-bromo-2-methylbenzaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H7O1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.05
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H7BrO/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-5H,1H3
Inchi Key
RCBPVESMGNZMSG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé