MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDB80F
Bide Pharmatech
(5-Bromo-1H-indol-2-yl)methanol
Synonyme(s) :
(5-bromo-1H-indol-2-yl)methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H8O1N1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.07
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-12)11-9/h1-4,11-12H,5H2
Inchi Key
ZIUDOZPLPNFTMR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (5-Bromo-1H-indol-2-yl)methanol
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé