MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDBA87
Bide Pharmatech
4,5-Dimethylbenzene-1,2-diamine
Synonyme(s) :
4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H12N2
Poids moléculaire :
136.2
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,9-10H2,1-2H3
Inchi Key
XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N