MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDBA95
Bide Pharmatech
1,3-Bis(4-bromophenyl)propan-2-one
Synonyme(s) :
1,3-bis(4-bromophenyl)acetone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C15H12O1Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.07
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C15H12Br2O/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-15(18)10-12-3-7-14(17)8-4-12/h1-8H,9-10H2
Inchi Key
DQQKEYDDVSREIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Bis(4-bromophenyl)propan-2-one
hstatements
Mot-clé