MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDBACC
Bide Pharmatech
6-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Synonyme(s) :
6-bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H2N1Cl1Br1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.43
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H2BrClFN/c6-4-2-1-3(8)5(7)9-4/h1-2H
Inchi Key
KPQMWTHSSFZPMJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
hstatements
Mot-clé