MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDBBF2
Bide Pharmatech
3-Chloroquinoxalin-2-amine
Synonyme(s) :
3-chloro-2-quinoxalinamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H6N3Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.61
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-7-8(10)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H,(H2,10,12)
Inchi Key
NOFJFBHOKPHILH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloroquinoxalin-2-amine
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé