MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDBE03
Bide Pharmatech
1-Bromo-8-(bromomethyl)naphthalene
Synonyme(s) :
1-bromo-8-(bromomethyl)naphthalene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H8Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.99
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H8Br2/c12-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(13)11(8)9/h1-6H,7H2
Inchi Key
RUGOMNXLAWWDCF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-8-(bromomethyl)naphthalene