MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDC00D
Bide Pharmatech
2-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanol
Synonyme(s) :
2-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H11O2F1
Poids moléculaire :
170.18
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-12-9-3-2-7(4-5-11)6-8(9)10/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Inchi Key
CTZFMMKZSPJHOS-UHFFFAOYSA-N