MilliporeSigma
BDPH9BCDC0B1
Bide Pharmatech
6-Fluorochroman-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
6-fluoro-2-chromanecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H9O3F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.18
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c11-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(14-8)10(12)13/h2,4-5,9H,1,3H2,(H,12,13)
Inchi Key
ZNJANLXCXMVFFI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow - Gray
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Fluorochroman-2-carboxylic acid
Mentions de précaution
Mot-clé