MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDC5AE
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-(difluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Synonyme(s) :
2-bromo-5-(difluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C3H1N2Br1S1F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.02
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C3HBrF2N2S/c4-3-8-7-2(9-3)1(5)6/h1H
Inchi Key
GQUADXWTZXHNAT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump