MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDC626
Bide Pharmatech
8-Chloro-5-methoxy-2-methylquinolin-4-ol
Synonyme(s) :
8-chloro-5-methoxy-2-methyl-4(1H)-quinolinone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H10O2N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.66
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H10ClNO2/c1-6-5-8(14)10-9(15-2)4-3-7(12)11(10)13-6/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
Inchi Key
WQKSTGUXOLWBPE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid