MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDC65F
Bide Pharmatech
1-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea
Synonyme(s) :
N-(3,5-dichlorophenyl)thiourea
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H6N2Cl2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.11
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-1-5(9)3-6(2-4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Inchi Key
BNJARXOEVLYKDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé