MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDC66F
Bide Pharmatech
3-(Piperidin-1-yl)propan-1-amine
Synonyme(s) :
3-(1-piperidinyl)propylamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H18N2
Poids moléculaire :
142.24
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H18N2/c9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H2
Inchi Key
JMUCXULQKPWSTJ-UHFFFAOYSA-N