MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDC696
Bide Pharmatech
1-(3,5-Dichlorophenyl)propan-1-one
Synonyme(s) :
1-(3,5-dichlorophenyl)-1-propanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H8O1Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.07
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O/c1-2-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
KFXWPKDEAPLDKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3,5-Dichlorophenyl)propan-1-one
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé