MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDC7DF
Bide Pharmatech
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Synonyme(s) :
2-bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H3O1Cl1Br1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.44
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO/c7-5-3(8)1-2-4(9)6(5)10/h1-2,10H
Inchi Key
IIUGMPIVXXGABN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol