MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDC80B
Bide Pharmatech
Ethyl 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Synonyme(s) :
ethyl 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H8O2N2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S/c1-3-10-6(9)5-8-7-4(2)11-5/h3H2,1-2H3
Inchi Key
VMVKZLLIEGQHEE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé