MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDC8CC
Bide Pharmatech
4,4'-(Methylenebis(oxy))dianiline
Synonyme(s) :
4,4'-(methylenebis(oxy))dianiline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c14-10-1-5-12(6-2-10)16-9-17-13-7-3-11(15)4-8-13/h1-8H,9,14-15H2
Inchi Key
ZRZCNDIPIZYLSC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4'-(Methylenebis(oxy))dianiline