MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDCA03
Bide Pharmatech
4',5-Di-tert-butyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine
Synonyme(s) :
4',5-di-tert-butyl-[1,1'-biphenyl]-2-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C20H27N1
Poids moléculaire :
281.44
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-9-7-14(8-10-15)17-13-16(20(4,5)6)11-12-18(17)21/h7-13H,21H2,1-6H3
Inchi Key
ODZBOWNEYXGNHD-UHFFFAOYSA-N