MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDCA79
Bide Pharmatech
6-Ethylpyridin-3-amine
Synonyme(s) :
6-ethyl-3-pyridinamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-2-7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2,8H2,1H3
Inchi Key
ZKPKEODUAJQPCV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Ethylpyridin-3-amine
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé