MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDCA8D
Bide Pharmatech
2-(5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Synonyme(s) :
[5-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H6O2F4
Poids moléculaire :
222.14
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H6F4O2/c10-6-1-2-7(9(11,12)13)5(3-6)4-8(14)15/h1-3H,4H2,(H,14,15)
Inchi Key
GWWZRGDMAFXULO-UHFFFAOYSA-N