MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDCAF7
Bide Pharmatech
Methyl 7-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Synonyme(s) :
methyl 7-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H6O2N1Br1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.12
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2S/c1-13-9(12)6-4-5-2-3-11-8(10)7(5)14-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
PRMIUGHOOWSSTD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé