MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDCBB1
Bide Pharmatech
(4-Bromothiophen-2-yl)boronic acid
Synonyme(s) :
4-bromo-2-thienylboronic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H4O2Br1S1B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.86
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H4BBrO2S/c6-3-1-4(5(7)8)9-2-3/h1-2,7-8H
Inchi Key
JNBQQYFWHGVOBY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Bromothiophen-2-yl)boronic acid
Mentions de précaution
Mot-clé