MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDCCC9
Bide Pharmatech
4-(2-Hydroxypropan-2-yl)benzaldehyde
Synonyme(s) :
4-(2-hydroxypropan-2-yl)benzaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.2
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-10(2,12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7,12H,1-2H3
Inchi Key
RCUMJJBGXUQSOF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid