MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDCD18
Bide Pharmatech
5,5'-(Furan-2-ylmethylene)bis(2-methylfuran)
Synonyme(s) :
5,5'-(furan-2-ylmethylene)bis(2-methylfuran)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C15H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.27
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-10-5-7-13(17-10)15(12-4-3-9-16-12)14-8-6-11(2)18-14/h3-9,15H,1-2H3
Inchi Key
YRRVBDHDMOAQJG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid