MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDD45E
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chlorobenzene-1,2-diamine
Synonyme(s) :
3-bromo-6-chlorobenzene-1,2-diamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H6N2Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.48
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H,9-10H2
Inchi Key
CMKDPCHKJRWRKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid