MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDD4E1
Bide Pharmatech
tert-Butyl (4-(chloromethyl)benzyl)carbamate
Synonyme(s) :
tert-butyl (4-(chloromethyl)benzyl)carbamate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H18O2N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.74
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H18ClNO2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-10(8-14)5-7-11/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,16)
Inchi Key
HMLLJJCAIBCKMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid