MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDD536
Bide Pharmatech
2,6-Dichloro-4-methylaniline
Synonyme(s) :
2,6-dichloro-4-methylaniline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H7N1Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.04
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H7Cl2N/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3
Inchi Key
HMUDNHJDRNNRIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dichloro-4-methylaniline
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé