MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDD60E
Bide Pharmatech
2-(Dimethylamino)benzaldehyde
Synonyme(s) :
2-(dimethylamino)benzaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H11O1N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-7H,1-2H3
Inchi Key
DGPBVJWCIDNDPN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light-yellow to yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Dimethylamino)benzaldehyde
hstatements
Mot-clé