MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDD8FE
Bide Pharmatech
1-Chloro-2-fluoro-4-iodo-5-methoxybenzene
Synonyme(s) :
1-chloro-2-fluoro-4-iodo-5-methoxybenzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H5O1Cl1F1I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.47
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H5ClFIO/c1-11-7-2-4(8)5(9)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Inchi Key
CNRTYHYKBJNCCT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid