MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDDBB3
Bide Pharmatech
Ethyl 7-methoxy-1H-indole-2-carboxylate
Synonyme(s) :
ethyl 7-methoxy-1H-indole-2-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H13O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.24
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-3-16-12(14)9-7-8-5-4-6-10(15-2)11(8)13-9/h4-7,13H,3H2,1-2H3
Inchi Key
BRDVNJZQPSSLMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé