MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDDEB8
Bide Pharmatech
3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
Synonyme(s) :
3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H8F2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H8F2/c13-11-5-1-3-9(7-11)10-4-2-6-12(14)8-10/h1-8H
Inchi Key
GAYJHUJLHJWCTH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to pale yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
hstatements
Mot-clé