MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDE03A
Bide Pharmatech
2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylic acid
Synonyme(s) :
2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H5O4N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.13
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H5NO4/c10-7(11)4-1-2-6-5(3-4)9-8(12)13-6/h1-3H,(H,9,12)(H,10,11)
Inchi Key
KHVGBYCMDLCIAF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé