MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDE5BE
Bide Pharmatech
1-(3-Aminopropyl)piperidin-4-ol dihydrochloride
Synonyme(s) :
1-(3-aminopropyl)-4-piperidinol dihydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H20O1N2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.16
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H18N2O.2ClH/c9-4-1-5-10-6-2-8(11)3-7-10;;/h8,11H,1-7,9H2;2*1H
Inchi Key
DPJKYAKTKDWSEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé