MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDE72E
Bide Pharmatech
(2,5-Dibromophenyl)hydrazine
Synonyme(s) :
1-(2,5-dibromophenyl)hydrazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H6N2Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.94
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H6Br2N2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)10-9/h1-3,10H,9H2
Inchi Key
MVYLGBZJXJXCPY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2,5-Dibromophenyl)hydrazine
Mentions de précaution
Mot-clé