MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDE9EE
Bide Pharmatech
6-Bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Synonyme(s) :
6-bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H7N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.06
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-6-7(9)2-3-8-10-4-5-11(6)8/h2-5H,1H3
Inchi Key
UGRZKLCCPTTZKM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid