MilliporeSigma
BDPH9BCDECB3
Bide Pharmatech
Ethyl 1-((2'-cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-ethoxy-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylate
Synonyme(s) :
ethyl 1-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C26H23O3N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.49
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C26H23N3O3/c1-3-31-25(30)22-10-7-11-23-24(22)29(26(28-23)32-4-2)17-18-12-14-19(15-13-18)21-9-6-5-8-20(21)16-27/h5-15H,3-4,17H2,1-2H3
Inchi Key
GYTTUVXCCHRIBA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Off White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé