MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDEFE2
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Synonyme(s) :
(4-chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H10N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.63
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Inchi Key
LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Yellow