MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDF09C
Bide Pharmatech
Methyl 6-chloro-5-methoxynicotinate
Synonyme(s) :
methyl 6-chloro-5-methoxynicotinate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H8O3N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.61
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3/c1-12-6-3-5(8(11)13-2)4-10-7(6)9/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
XPHMEWSKODAWPT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé