MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDF161
Bide Pharmatech
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Synonyme(s) :
6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H11N1Cl1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.64
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H10FN.ClH/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-2,5,11H,3-4,6H2;1H
Inchi Key
YXZXFMKDFFJUCA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé