MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDF327
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Synonyme(s) :
3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H3O2Cl1Br1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.45
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H3BrClFO2/c8-3-1-2-4(10)5(6(3)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Inchi Key
BPKBUPFQEALBFX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals