MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDF3E6
Bide Pharmatech
3-(tert-Butyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Synonyme(s) :
3-tert-butyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H16O2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-14(2,3)12-9-11(13(17)18)16(15-12)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3,(H,17,18)
Inchi Key
JYAMNOJMPNSKGL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid