MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDF3EA
Bide Pharmatech
3-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Synonyme(s) :
3-(4-fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H11O2F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-7(10(12)13)6-8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
KPWBMCKJLTZFFT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or white to yellow liquid or solid
Still not finding the right product?
Mot-clé