MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDF5C3
Bide Pharmatech
3,5,7-Trichlorothieno[3,2-b]pyridine
Synonyme(s) :
3,5,7-trichlorothieno[3,2-b]pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H2N1Cl3S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.52
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H2Cl3NS/c8-3-1-5(10)11-6-4(9)2-12-7(3)6/h1-2H
Inchi Key
NICFXLUOWKFSRW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid